Learn More
VisionMate™ HSX High Speed Barcode Reader
GREENER_CHOICE
The Thermo Scientific&trade VisionMate&trade HSX High Speed Barcode Reader decodes 2D tube barcodes in as little as one second. Compatible with Matrix&trade and Nunc&trade tubes in 24, 48, 96, and 384 format racks.
Marca:  Thermo Scientific Matrix 312850
11000.00 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17841051
  • 15189.39€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
VisionMate™ HSX High Speed Barcode Reader
Single Tubes, Single Rack of Tubes (24, 48, 96, and 384 Format Racks)
CSV, XLS, XML, Image, ODBC, TCP/IP
7.9 x 5.9 x 6.3 in. (200 x 150 x 160 mm)
As little as 1 second per rack
High Speed Barcode Reader
None
USB
No battery, USB Powered
All Thermo Fisher Matrix™ and Nunc™ 2D Barcoded Tubes, ECC200, ISO 16022:2006, Linear Barcodes
Magnetic linear barcode reader
12 months
Case of 1
USB 2.0+
None Included
No Display Included
Titolo del prodotto
VisionMate™ HSX High Speed Barcode Reader >