Learn More
PAL International™ Camici da laboratorio per visitatori
Click to view available options
Size:
Large
2X-Large
Descrizione
- Soft but durable nonwoven polypropylene fabric construction
- Strong and comfortable.
- Open cuffs
- No pockets
- Individually bagged for each visitor
- Food safe
- Available in white only
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | 2X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Snaps |
Stile polso | Open |
Monouso | Single-use |
N. di tasche | None |
Da utilizzare con (applicazione) | Food Processing, Food Handling, Food Service |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
PAL International™ Camici da laboratorio per visitatori >