Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Adjustable-Volume Pipetters
Naturally follows the contours of the palm
666.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Monouso | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Materiale | Polycarbonate ABS |
Numero di canali | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11991386
|
VistaLab™ Technologies
1057-0002 |
0.2 to 2 μL | Red |
666.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11901396
|
VistaLab™ Technologies
1057-0010 |
μ | Orange |
666.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11925802
|
VistaLab™ Technologies
1057-0020 |
2 to 20 μL | Giallo |
666.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11911396
|
VistaLab™ Technologies
1057-0100 |
Da 10 a 100 μl | Green |
666.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11921396
|
VistaLab™ Technologies
1057-0200 |
Da 20 a 200 μl | Blu |
666.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11941396
|
VistaLab™ Technologies
1057-1000 |
μ | Purple |
666.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- The adjustable hook can be easily positioned for a custom fit for left- or right-handed users
- Fits comfortably in the palm of your hand
- Volume setting is indicated by an LCD readout on the pipetter handle
- Significantly improves postures and reduces forces associated with pipetting
- Five popular volume settings can be programmed and recalled by pressing a single button
- Energy release button stores the energy captured during the acquisition of tips and uses energy to push off the tip at the gentle push of a button
- Low-force, form-fitting plunger allows user to manually control the speed of aspirating and dispensing with minimal effort
- Nozzle with replaceable filter prevents contamination of the pipetter
- Stands securely on the counter before, during, and after the job—no risk of contamination
- In-lab calibration adjusted with internal software
Specifica
Not Autoclavable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Adjustable Volume Pipette | |
CR2 battery, shelf hanger | |
2 Year Limited Warranty | |
7 in. | |
Replaceable CR2 Battery |
Reusable | |
Polycarbonate ABS | |
Ovation | |
Non-sterile | |
Adjustable Hook Can be Easily Positioned for a Custom Fit for Left- or Right Hand Users | |
1 Ea. | |
9 in. | |
3 in. |
Titolo del prodotto
VistaLab™ Technologies Ovation™ Adjustable-Volume Pipetters