Learn More
Sartorius Cassette Crossflow Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Facilità d'uso, affidabilità e flessibilità senza rivali rispetto ad altri sistemi di filtrazione. Le cassette Sartorius Vivaflow 200 Crossflow sono cassette da laboratorio pronte all'uso riutilizzabili per flusso trasversale per la concentrazione di campioni fino a 5 l. Disponibili in diversi tipi di membrana e MWCO per diverse esigenze di applicazione.
Marca:  Sartorius VF20P0
Codice prodotto. 10387261
  • 730.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rapid, Efficient Concentration
  • Optimally suited for cell culture supernatant concentration, virus concentration and water concentration
  • Utilizes a 200cm2 PES or Hydrosart membrane for high flow rate
  • Thin-channel, flip-flow recirculation path provides high crossflow velocities with minimum pump speed
  • Fast concentration using one or two cassettes
    • A single module typically concentrates 1L by a factor of 50 in less than 30 minutes
    • Two modules used in parallel concentrates 5L by a factor of 50 in under 75 minutes
  • Near total recovery of the concentrate is achieved with a single rinse
  • A 500ml sealed diafiltration reservoir can be added for rapid and convenient buffer exchange
Convenient and Easy to Use
  • One unit comes with all necessary accessories (except pump and pump head)
    • Includes tubing, pressure indicator, flow restrictor and high pressure pump tubing
    • Required equipment: peristaltic pump with a size 16 pump head
  • Can be easily cleaned and re-used several times
  • Clear housing for process monitoring
  • Ready-to-use, disposable cassettes
  • Easily set up two cassettes to run simultaneously for faster concentration
    • Use a pre-assembled Y connector with the correct tubing sizes and fittings
    • Size 16 tubing is used for connecting the two Vivaflow 200 units
    • Size 15 tubing to connect to the pump, with a size 15 pump head
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Acrilico
10 kDa
Concentrazione di supernatanti in colture cellulari, concentrazione di virus e concentrazione di acqua
45 psi
Confezioni singole
60 °C
Da 20 ml a 5 l
4.96 x 1.49 x 5.43 pollici (12.6 x 3.8 x 13.8 cm)
3.8 cm
13.8 cm
Polietersulfone
200 cm2
Indicatore della pressione, limitatore di flusso e tubi e raccordi peristaltici in PVC dimensione 16
Da 200 a 400 ml/min.
140°F
Cassetta Crossflow
5.3 mL
12.6 cm
1 cm
0.04 cm