Learn More
Sartorius Cassette Crossflow Vivaflow™ 200
Facilità d'uso, affidabilità e flessibilità senza rivali rispetto ad altri sistemi di filtrazione. Le cassette Sartorius Vivaflow 200 Crossflow sono cassette da laboratorio pronte all'uso riutilizzabili per flusso trasversale per la concentrazione di campioni fino a 5 l. Disponibili in diversi tipi di membrana e MWCO per diverse esigenze di applicazione.
730.00€
Specifica
Tipo di filtro | Ultrafiltration |
---|---|
Formato | Cassette |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Labscale TFF System |
Materiale | Acrilico |
Volume del campione | Up to 2.5 L |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10449321
![]() |
Sartorius
VF20P2 |
Polietersulfone (PES) | 30 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10387261
![]() |
Sartorius
VF20P0 |
Polietersulfone | 10 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10205951
![]() |
Sartorius
VF20P4 |
PES | 100 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10631072
![]() |
Sartorius
VF20H0 |
Cellulose | 10 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10062291
![]() |
Sartorius
VF20P3 |
PES | 50 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10118871
![]() |
Sartorius
VF20H2 |
Cellulose | 30 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10628581
![]() |
Sartorius
VF20P1 |
PES | 5 kDa |
730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10489701
![]() |
Sartorius
VF20P7 |
PES | 0.2 μm |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15364596
![]() |
Sartorius
VF20H4 |
Cellulose | 100 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785036
![]() |
Sartorius
VF20H1 |
Cellulose | 5 kDa |
730.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Concentrazione rapida ed efficiente- Ottimali per la concentrazione di surnatanti nelle colture cellulari, concentrazione di virus e concentrazione di acqua
- Utilizzano una membrana in PES o Hydrosart da 200 cm2 per alte portate
- Circuito di ricircolo flip-flow a canali stretti per elevate velocità di flusso trasversale con velocità della pompa minima
- Concentrazione rapida con una o due cassette
- Un unico modulo concentra in genere 1 litro con un fattore di 50 in meno di 30 minuti
- Due moduli in parallelo concentrano 5 litri con un fattore di 50 in meno di 75 minuti
- Recupero pressoché totale del concentrato con un unico risciacquo
- È possibile aggiungere un contenitore per diafiltrazione sigillato da 500 ml per uno scambio rapido e pratico della soluzione tampone
- Le unità sono fornite complete di tutti gli accessori necessari (eccetto pompa e testa della pompa)
- Includono tubi, indicatore della pressione, limitatore di flusso e tubi per la pompa ad alta pressione
- Attrezzatura richiesta: pompa peristaltica con testa da 16
- Possono essere facilmente pulite e riutilizzate più volte
- Alloggiamento trasparente per il monitoraggio del processo
- Cassette pronte all'uso, monouso
- Facile configurazione con due cassette per una concentrazione più rapida
- Utilizzare un connettore a Y preassemblato con tubi e connettori della misura corretta
- I tubi da 16 sono usati per collegare due unità Vivaflow 200
- Tubi da 15 per collegare la pompa con testa da 15
Specifica
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
Up to 2.5 L | |
200 cm2 | |
Indicatore della pressione, limitatore di flusso e tubi e raccordi peristaltici in PVC dimensione 16 | |
200 - 400 ml/min. | |
140 °F | |
Cassetta Crossflow | |
5.3 ml | |
12.6 cm | |
1 cm | |
0.04 cm |
Cassette | |
Acrilico | |
Non-sterile | |
Concentrazione di supernatanti in colture cellulari, concentrazione di virus e concentrazione di acqua | |
60 psi | |
1 ciascuno | |
60 °C | |
Da 500 ml a 5 l | |
4.96 x 1.49 x 5.43 pollici (12.6 x 3.8 x 13.8 cm) | |
3.8 cm | |
13.8 cm |