Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 2
Per la concentrazione di campione non denaturante in un solo passaggio e in un'unica provetta, con riduzione della manipolazione e della perdita di campione. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 2 sono ideali per gli scienziati che lavorano con volumi di campione compresi tra 100 μl e 20 ml, con una gamma di valori MWCO che vanno da Mr 3 000 a 100 000.
Marca: Cytiva 28-9322-48
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40600kg
Descrizione
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
- Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
- Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
- Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
- Compatible pH range: 1 to 9
- Active membrane area: 1.2cm2
- Vivaspin 2 offers easy, contact-free storage by reverse spinning the concentrate into the recovery cap
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
Specifica
Polietersulfone | |
1.2 cm2 | |
Da 400 μl a 2 ml | |
17 mm |
30,000 d | |
25/conf. | |
126 mm |