Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 2
Per la concentrazione di campione non denaturante in un solo passaggio e in un'unica provetta, con riduzione della manipolazione e della perdita di campione. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 2 sono ideali per gli scienziati che lavorano con volumi di campione compresi tra 100 μl e 20 ml, con una gamma di valori MWCO che vanno da Mr 3 000 a 100 000.
204.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Polietersulfone |
---|---|
Area di filtraggio | 1.2 cm2 |
Quantità | 25/conf. |
Volume (sistema metrico) | Da 400 μl a 2 ml |
Lunghezza (sistema metrico) | 126 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10023147
|
Cytiva
28-9322-48 |
30,000 d |
204.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10723837
|
Cytiva
28-9322-45 |
5,000 d |
204.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10259714
|
Cytiva
28-9322-57 |
50,000 d |
204.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10724027
|
Cytiva
28-9322-47 |
10,000 d |
204.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10157244
|
Cytiva
28-9322-40 |
3,000 d |
204.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
- Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
- Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
- Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
- Compatible pH range: 1 to 9
- Active membrane area: 1.2cm2
- Vivaspin 2 offers easy, contact-free storage by reverse spinning the concentrate into the recovery cap
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
Specifica
Polietersulfone | |
25/conf. | |
126 mm |
1.2 cm2 | |
Da 400 μl a 2 ml | |
17 mm |