Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 20
Flessibilità nei volumi e prestazioni migliorate. Il concentratore centrifugo Vivaspin™ 20 gestisce fino a 20 ml con i rotori basculanti e 14 ml con i rotori ad angolo fisso che accettano provette da centrifuga da 50 ml. Grazie alle due membrane verticali offre una velocità di filtrazione ineguagliata e una concentrazione 100 volte maggiore.
225.00€ - 825.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Tipo di filtro | Ultrafiltration |
Materiale (membrana) | Polietersulfone |
Volume del campione | 20 mL |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10757651
![]() |
Sartorius
VS2042 |
100 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
10365171
|
Sartorius
VS2062 |
1,000,000 d | 48/conf. | N/A | N/A | N/A | ||||||
10506282
![]() |
Sartorius
VS2021 |
30 kDa | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10623002
|
Sartorius
VS20S1 |
Starter pack con 2 ciascuno: 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Dalton | 12/conf. | N/A | N/A | N/A | ||||||
10203671
![]() |
Sartorius
VS2072 |
0.2 μm | 48/conf. | 0.2 μm |
825.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10385121
![]() |
Sartorius
VS2022 |
30 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10099490
![]() |
Sartorius
VS2032 |
50 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
10672422
![]() |
Sartorius
VS2041 |
100 kDa | 12/conf. |
231.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
16656762
|
Sartorius
VS2002 |
10 kDa | 48/confezione | N/A | N/A | N/A | ||||||
10738231
![]() |
Sartorius
VS2002 |
10 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
10039460
|
Sartorius
VS2061 |
1,000,000 d | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10315271
![]() |
Sartorius
VS2012 |
5 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
10096881
![]() |
Sartorius
VS2052 |
300 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10273521
![]() |
Sartorius
VS2031 |
50,000 d | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10670333
![]() |
Sartorius
VS2001 |
10 kDa | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
16636762
|
Sartorius
VS2001 |
10 kDa | 12/conf. |
247.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10012561
![]() |
Sartorius
VS2091 |
3 kDa | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
10325271
![]() |
Sartorius
VS2011 |
5 kDa | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
10411052
![]() |
Sartorius
VS2051 |
300 kDa | 12/conf. |
236.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
10652232
![]() |
Sartorius
VS2071 |
0.2 μm | 12/conf. | 0.2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10638842
![]() |
Sartorius
VS2092 |
3 kDa | 48/confezione |
825.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||||
Beschreibung
Offers increased volume flexibility and performance. VivaspinTM 20 Centrifugal Concentrator handles up to 20mL in swing bucket rotors and 14mL in fixed angle rotors accepting 50mL centrifuge tubes. Features twin vertical membranes for unparalleled filtration speed and >100-fold concentration.
I concentratori centrifughi Vivaspin™ 20 sono stati sviluppati per offrire migliori prestazioni in termini di volume e flessibilità. Vivaspin™ 20 gestisce fino a 20 ml con i rotori basculanti e a 14 ml con i rotori ad angolo fisso ed è compatibile con provette da centrifuga fino a 50 ml. Vivaspin™ 20 è dotato di doppia membrana verticale per offrire una velocità di filtrazione senza rivali e una concentrazione di >100 volte. La graduazione del volume consente di monitorare il processo di concentrazione e la tasca cieca modificata semplifica il pipettaggio del concentrato finale. Gli accessori e metodi operativi esclusivi di Vivaspin™ 20 consentono procedure molto più flessibili. Per la desalinizzazione one-step del campione dopo la concentrazione, si pone sul concentratore un becher per diafiltrazione contenente il tampone e si centrifuga un'altra volta per ottenere il 98% di rimozione dei sali, invece di ottenere lo stesso risultato con i due passaggi di ulteriore riempimento e ricentrifugazione della procedura tradizionale. Quando non è disponibile una centrifuga adeguata, o per trattare un singolo campione, per filtrazione sotto pressione di gas, è possibile riempire il Vivaspin™ 20 con fino a 15 ml, pressurizzandolo per la concentrazione come unità da banco. Per un procedimento ancora più veloce, è possibile combinare la filtrazione del gas a pressione con la centrifugazione. Questa combinazione di pressione e centrifugazione è particolarmente utile nel caso di campioni difficili o viscosi come il siero, quando si utilizzano processi a bassa temperatura o, più in generale, quando sia importante eseguire il processo in tempi ridotti.
- Membrana in PES a flusso elevato
- Elevato recupero di concentrato, > 90 %
- Doppi a membrana verticale per una concentrazione ultra rapida
- Compatibilità con tutti i rotori
- Concentrazione sicura del campione grazie al volume di arresto completo
- Pratico recupero del concentrato mediante pipettaggio
- Graduazione del volume per maggiore facilità di lettura e monitoraggio
- Concentrazione pari a 100 volte grazie alla doppia membrana verticale
- Opzioni aggiuntive per operazioni pressurizzate
Compatibilità con i rotori
Nota: Vivaspin™ 20 (30 mm × 116 mm) è ideato per i rotori che accettano provette a fondo conico Falcon da 50 ml, es. Beckman Allegra 25R con rotore oscillante TS-5.1-500, cestelli BUC 5 e adattatori 368327; i rotori ad angolo fisso Beckman TA-10.250 25° con adattatori 356966; Multifuge 3 S-R con rotore oscillante 75006445, cestelli 75006441 e adattatori per provette a fondo conico Falcon da 50 ml. Questi dispositivi non sono compatibili con rotori che accettano solo provette a fondo tondo da 29 mm × 105 mm, ad esempio Sorvall SS34 o Beckmann JA 20. Se il rotore accetta solo provette a fondo tondo da 29 mm × 105 mm, utilizzare Vivaspin™ 15, indicato sia per provette da centrifuga a fondo tondo che a fondo conico
Spezifikation
Single-use | |
Polietersulfone | |
Non-sterile | |
116 mm |
Ultrafiltration | |
20 mL | |
14 ml (rotore ad angolo fisso); 20 ml (rotore basculante) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.