Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 6
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 6 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
Marca:  Cytiva 28-9322-93
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 10650561
  • 269.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
  • Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
  • Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
  • Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
  • Compatible pH range: 1 to 9
  • Active membrane area: 2.5cm2
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
Specifica
Specifica
Polietersulfone
2.5 cm2
6 ml
17 mm
3,000 d
25/conf.
122 mm