Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 6
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 6 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
244.00€ - 332.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Polietersulfone |
---|---|
Area di filtraggio | 2.5 cm2 |
Quantità | 25/conf. |
Volume (sistema metrico) | 6 ml |
Lunghezza (sistema metrico) | 122 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10794217
|
Cytiva
28-9323-17 |
30 kDa |
269.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10116914
|
Cytiva
28-9322-94 |
5 kDa |
269.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10269574
|
Cytiva
28-9322-96 |
10 kDa |
244.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10385021
|
Cytiva
VS0601 |
10 kDa |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10229624
|
Cytiva
28-9323-19 |
100,000 d |
269.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10650561
|
Cytiva
28-9322-93 |
3,000 d |
269.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10794407
|
Cytiva
28-9323-18 |
50,000 d |
269.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
È possibile ottenere una concentrazione del campione fino a 30 volte, con recupero della molecola bersaglio tipicamente superiore al 95%. La tecnologia di arresto brevettata assicura che i campioni non possano essere concentrati fino all'essiccazione e consente il recupero diretto del concentrato.
- Accetta volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con un intervallo di valori di taglio per il peso molecolare da Mr3000 a 100,000
- La membrana verticale semipermeabile in polietersulfone, che separa la camera superiore e inferiore, resiste al blocco e tollera portate elevate
- La centrifugazione spinge il solvente attraverso la membrana, lasciando il campione concentrato nella camera superiore
- Intervallo di pH compatibile: da 1 a 9
- Area attiva della membrana: 2.5 cm2
Per il recupero massimo, si consiglia di scegliere una MWCO almeno più piccola del 50% rispetto alla dimensione molecolare della specie di interesse.
Specifica
Polietersulfone | |
25/conf. | |
122 mm |
2.5 cm2 | |
6 ml | |
17 mm |