Learn More
SCAT Set di smaltimento, V2.0
Gli SCAT Disposal Set 1-4 sono combinazioni di imbuti e taniche per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi di laboratorio.
Marca: SCAT 307315
331.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.35200kg
Descrizione
- Fatto di materiale PE-HD di alta qualità ed elettricamente conduttivo
- Con cavo di messa a terra per dissipare la carica elettrica
- Con paraspruzzi e setaccio rimovibile per un riempimento sicuro
- I set consistono in imbuti a sfera o a coperchio per applicazioni individuali
- Taniche di smaltimento da 10 o 20 litri, alcune con indicatori di livello meccanici
- Opzionalmente disponibile anche con vassoio di raccolta
Tutte le taniche e gli imbuti sono collegati tra loro tramite una filettatura S60/61 e i loro componenti sono perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Imbuto con coperchio MARCO, V2.0, S60/61, PE-HD elettrostatico conduttivo, con setaccio rimovibile e cavo di messa a terra (318960), tanica da 10 L, S60/61, PE-HD elettrostatico conduttivo (107953), vassoio di raccolta con inserto base (117985) | |
Kit 2 | |
HDPE, conduttivo elettrostatico | |
S60/61 |