Learn More
SCAT Set di smaltimento, V2.0
Gli SCAT Disposal Set 1-4 sono combinazioni di imbuti e taniche per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi di laboratorio.
342.00€ - 641.00€
Specifica
Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
---|---|
Dimensioni filo | S60/61 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17142576
|
SCAT
307320 |
Kit 1 |
342.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17132576
|
SCAT
307315 |
Kit 2 |
484.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17162576
|
SCAT
307416 |
Kit 3 |
641.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17152576
|
SCAT
307321 |
Kit 4 |
363.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Fatto di materiale PE-HD di alta qualità ed elettricamente conduttivo
- Con cavo di messa a terra per dissipare la carica elettrica
- Con paraspruzzi e setaccio rimovibile per un riempimento sicuro
- I set consistono in imbuti a sfera o a coperchio per applicazioni individuali
- Taniche di smaltimento da 10 o 20 litri, alcune con indicatori di livello meccanici
- Opzionalmente disponibile anche con vassoio di raccolta
Tutte le taniche e gli imbuti sono collegati tra loro tramite una filettatura S60/61 e i loro componenti sono perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
HDPE, conduttivo elettrostatico | |
S60/61 |