Learn More
SCAT Set di smaltimento, V2.0
Gli SCAT Disposal Set 1-4 sono combinazioni di imbuti e taniche per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi di laboratorio.
Marca: SCAT 307320
227.76 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.35800kg
Description
- Fatto di materiale PE-HD di alta qualità ed elettricamente conduttivo
- Con cavo di messa a terra per dissipare la carica elettrica
- Con paraspruzzi e setaccio rimovibile per un riempimento sicuro
- I set consistono in imbuti a sfera o a coperchio per applicazioni individuali
- Taniche di smaltimento da 10 o 20 litri, alcune con indicatori di livello meccanici
- Opzionalmente disponibile anche con vassoio di raccolta
Tutte le taniche e gli imbuti sono collegati tra loro tramite una filettatura S60/61 e i loro componenti sono perfettamente abbinati tra loro.
Specifications
Imbuto con palla Arnold, V2.0, S60/61, PE-HD elettrostatico conduttivo, con lancia (220 mm), paraspruzzi, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra (317621), contenitore da 10 L, S60/61, con galleggiante, PE-HD elettrostatico conduttivo (108042) | |
Kit 1 | |
HDPE, conduttivo elettrostatico | |
S60/61 |