Learn More
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, made from soda-lime glass, fused rim
The concave shape of the watch glass dish allow working in very small quantities (e.g. for pretreatments) and covering laboratory glassware with wide openings.
12.00€ - 68.10€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Weighing; Covering; Pretreatments; Drying of materials; Available in Boro 3.3 or soda-lime glass |
N. per confezione | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11786958
|
DWK Life Sciences
233214607 |
100 mm |
33.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10669891
|
DWK Life Sciences
233216608 |
250 mm |
12.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11776958
|
DWK Life Sciences
233214101 |
80 mm |
28.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796958
|
DWK Life Sciences
233215209 |
125 mm |
50.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15271839
|
DWK Life Sciences
233212409 |
40 mm |
22.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15281839
|
DWK Life Sciences
233213208 |
50 mm |
22.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15676925
|
DWK Life Sciences
233213405 |
60 mm |
30.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15686925
|
DWK Life Sciences
233213808 |
70 mm |
27.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15211849
|
DWK Life Sciences
233214307 |
90 mm |
30.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15221849
|
DWK Life Sciences
233215106 |
120 mm |
68.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15231849
|
DWK Life Sciences
233215706 |
150 mm |
62.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15241849
|
DWK Life Sciences
233216102 |
200 mm |
67.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility. Watch glasses, for example, are concave curved. The small trough created in this way allows liquids or solids to be filled in.
- Reduced risk of injury due to fused rim
Specifica
Not Autoclavable | |
Soda Lime Glass | |
Weighing; Covering; Pretreatments; Drying of materials; Available in Boro 3.3 or soda-lime glass | |
10/Pk. |