Learn More
Water, Certified AR for Analysis, Certified AR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical W/0100/25
92.28 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Water, Certified AR for Analysis, Certified AR
Specifica
Plastic container | |
25 L |
Sicurezza e movimentazione
- Water
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527027 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2527026 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2525943 | Certificato di analisi | 06/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2525942 | Certificato di analisi | 06/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
44Hours
17Minutes
5Seconds
33nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
13Hours
17Minutes
5Seconds
33