Descrizione
It is used as mobile phase solvent in LC-MS analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used as mobile phase solvent in LC-MS analysis.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Notes
Suitable for any general chemical storage area. Protect from freezing. Incompatib
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Water, DEPC-Treated |
CAS | 7732-18-5 |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Formula molecolare | H2O |
Numero MDL | MFCD00011332 |
Beilstein | 2050024 |
Indice di Merck | 14,10039 |
Sinonimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in polar liquids. |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
S21K532 | Certificato di analisi | 02/08/2024 | J62087.AK,J62087.K2 |
P22K527 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | J62087.AK,J62087.K2 |
P02K517 | Certificato di analisi | 09/05/2024 | J62087.AK,J62087.K2 |
X21J508 | Certificato di analisi | 10/01/2024 | J62087.AK,J62087.K2 |
Q25J510 | Certificato di analisi | 13/06/2023 | J62087.K2 |