Learn More
Water, Extra Pure, Deionized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10347071
Water, Extra Pure, Deionized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10347071
5 L, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Drum
Tamburo in plastica
Codice prodotto. 10347071
Marca: Thermo Scientific Acros 345470050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100.0°C
Conducibilità 5.0μS/cm Max.
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Ultrapuro
Imballaggio Plastic Drum
Residuo dopo l'evaporazione 25ppm max.
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 5 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2024 Catalog Number345470050,345470250
Numero di lottoA0460819 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/03/2024 Catalog Number345470050,345470250
Numero di lottoA0460820 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2024 Catalog Number345470050,345470250
Numero di lottoA0458864 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2024 Catalog Number345470050,345470250
Numero di lottoA0449204 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2024 Catalog Number345470050,345470250
Identificativo prodotto
  • Water
Titolo del prodotto
Water, Extra Pure, Deionized, Thermo Scientific Chemicals >