Learn More
Water, Extra Pure, Deionized, Thermo Scientific Chemicals
61.41€ - 169.85€
Identificatori chimici
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
IUPAC Name | oxidane |
SMILES | O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10347071
|
Thermo Scientific Acros
345470050 |
5 L | Plastic Drum |
61.41€
5L |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11339986
|
Thermo Scientific Acros
345470250 |
25 L | Tamburo in plastica |
169.85€
25L |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferIdentificatori chimici
7732-18-5 | |
18.015 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
Specifica
Water | |
Colorless | |
5.0μS/cm Max. | |
H2O | |
15, 10237 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.02 | |
25ppm max. | |
1.0000g/mL | |
1 |
7732-18-5 | |
100.0°C | |
H2O | |
16,383 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Extra Pure | |
0.89 mPa.s (25°C) | |
1.3334 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Water