Learn More
Fisherbrand™ Termometro impermeabile, °F/°C, gamma: Da -50° a +300°C (da -58° a +572°F)
Termometri digitali, impermeabili, tascabili! Il termometro impermeabile Fisherbrand con contenitore antiurto consente a sonda e cavo da 10 piedi di mantenere prestazioni precise anche quando entrambi si trovano sott'acqua. Ideale per zone umide.
52.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | NIST |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori umidi, aree di lavaggio e virtualmente tutte le applicazioni sul campo |
Include | Certificato Traceable, batteria all’ossido di argento da 1.5 V, magnete, ventosa e Velcro™. (Ventosa utilizzabile per montare la sonda in acciaio inox) |
Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120in. |
Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 4.5 in. |
Codice del prodotto | Marca | Bilancia | Diametro sonda (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Bilancia | Diametro sonda (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15213986
|
Fisherbrand™
61018-88 |
Fahrenheit | 0.12 in. |
52.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Precisione di ±0.05 °C e ±0.09 °F
- Temp. Risoluzione: 0.0001°
- LCD di semplice lettura alto 0.5 pollici (13 mm), memoria MIN/MAX
- Pulsante HOLD e datalogger con 50 valori e una porta RS-232
- Sonda opzionale a risposta rapida per triplice funzione in acciaio inossidabile; i valori vengono aggiornati tre volte al secondo
Order Info
Intervallo da -58 a 572 °F o da -50 a 300 °C con una risoluzione di 0.1° e una precisione di ±1 °C. Dimensioni involucro: 1 3/4 x 1/2 pollici. Lunghezza sonda: 5 pollici
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
NIST | |
Certificato Traceable, batteria all’ossido di argento da 1.5 V, magnete, ventosa e Velcro™. (Ventosa utilizzabile per montare la sonda in acciaio inox) | |
4.5 in. | |
137.16 cm | |
0.1° | |
40 g | |
572°F | |
Da −58° a 572°F | |
Silver Oxide |
Laboratori umidi, aree di lavaggio e virtualmente tutte le applicazioni sul campo | |
120in. | |
304.8 cm | |
Plastica ABS | |
1.5 once | |
Waterproof Thermometer | |
° | |
Sì | |
LCD digitale |