Descrizione
- Reduce the tare weight correction with these light weight, autoclavable, re-usable translucent bottles.
- Airtight push on lids included.
- Highly resistant to acid attack.
- No internal shoulders to allow use of spatulas.
- Tops can be squeezed to assist pouring.
- Remove lid before autoclaving.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: PP
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 360 mL |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 10 pcs. |
Sterilità | Non sterile |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Forma | Cilindrico |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
KARTELL Weighing Bottle >