Learn More
Sartorius™ Weighing Tables
Prevent damage to the surface of weights with these weighing tables.
2665.00€ - 2905.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10529341
|
Sartorius™
YWT03 |
900 x 600 x 760 mm |
2905.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11353284
|
Sartorius™
YWT09 |
750 x 900 x 750 mm |
2665.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- High density of the table's solid material provides excellent support for balances to meet the highest weighing requirements such as those stipulated for calibration of weights using mass comparators
- Recommended if cleanliness of the weighing area is a major requirement
Specifica
Weighing Table |
Titolo del prodotto
Sartorius™ Weighing Tables