Learn More
Sartorius Weight Set
Weight Set features highly corrosion-resistant, knob weights that are highly polished and include a case.
dietro preventivo - 4740.00€
Specifica
Product Type | Calibration Mass |
---|---|
Certificazione/Conformità | DAkkS Certificate |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Classificazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Classificazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17757787
|
Sartorius
YCS01-523-02 |
1 mg to 200 g | OIML F1 |
1990.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17779908
|
Sartorius
YCS01-525-AC-02 |
1 mg to 200 g | OIML M1 |
629.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17777787
|
Sartorius
YCS011-612-02 |
1 mg to 1 kg | OIML E2 |
4740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767787
|
Sartorius
YCS01-613-02 |
1 mg to 1 kg | OIML F1 |
2700.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16343136
|
Sartorius
YCS01-615-AC-02 |
1 mg to 1 kg | OIML M1 |
887.00€
1 set |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16353136
|
Sartorius
YCS31-613-02 |
1 g to 1 kg | OIML F1 |
2175.00€
1 set |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16363136
|
Sartorius
YCS31-714-02 |
1 g to 10 kg | OIML F2 |
dietro preventivo
1 set |
N/A | |||||
Descrizione
- Weight sets from 1 mg to 10 kg
- E2 Weight Sets
- Up to 500 mg as wire weights
- Material: Special steel, non-magnetizable, density 8.0 g/cm3
- F1 Weights Sets
- Up to 500 mg leaf weights
- Material: Aluminium, density 2.7 g/cm3
- Leaf weights 1- 5, nickel silver, density 8.7 g/cm3
- Leaf weights 10 - 500 mg, special steel, non-magnetizable, density 8.0 g/cm3
- M1 Weight Sets
- Up to 500 mg leaf weights
- Material: Aluminum, density: 2.7 g/cm3
- Nickel silver leaf weights: 8.7 g/cm3
- Leaf weights 10 to 500 mg, galvanized brass
- E2 Weight Sets
- Packaging of the weights: Up to 20 g in a plastic case, from 50 g and up in a wooden case
- From 1 kg and up, additionally supplied with gloves
- Service weight set in a plastic carrying case
- DAkkS Certificate included
Specifica
Calibration Mass | |
DAkkS Certificate |
Titolo del prodotto
Sartorius Weight Set