Learn More
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC SPARTAN™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
Marca:  Cytiva 10463112
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52000kg
Codice prodotto. 11319354
  • 1058.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use filter unit with a hydrophilic, low protein-binding membrane made of regenerated cellulose and polycarbonate housing. Tested and certified for the absence of UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254nm with water, methanol and acetonitrile.
 Features
  • Excellent chemical resistance against the standard aqueous and organic HPLC solvents
  • Low dead volume (< 10μl)
Benefits
  • Versatile— Use for any application requiring a chemically resistant hydrophilic, low protein-binding membrane.
  • Documented batch-to-batch quality and consistency ensure reproducible results
  • Mini-Tip outlet is ideal for filtration into very small sample bottles
  • Purification of aqueous and organic solutions
  • Filtration of protein solutions
Specifica
Specifica
Light Brown
0.45 μm
Polypropylene
Male luer
Filtro per siringa
Cellulosa rigenerata (RC)
Risultati riproducibili dalla filtrazione di soluzioni acquose organiche in HPLC; per la massima costanza tra lotti
Female luer lock
500
13 mm