Learn More
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC SPARTAN™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
269.00€ - 1068.00€
Specifica
Materiale | Cellulosa rigenerata (RC) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili; purificazione di soluzioni acquose e organiche; filtrazione di soluzioni di proteine |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Stile ingresso | Luer-Lock femmina |
Tipo | Filtro per siringa |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Stile uscita | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Stile uscita | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10382811
|
Cytiva
10463040 |
13 mm | Uscita mini-tip | 0.2 μm |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11329344
|
Cytiva
10463042 |
13 mm | Uscita mini-tip | 0.2 μm |
1058.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10701991
|
Cytiva
10463100 |
13 mm | Luer maschio | 0.2 μm |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11399344
|
Cytiva
10463102 |
13 mm | Luer maschio | 0.2 μm |
1068.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10292121
|
Cytiva
10463030 |
13 mm | Uscita mini-tip | 0.45 μm |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309344
|
Cytiva
10463032 |
13 mm | Uscita mini-tip | 0.45 μm |
1058.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309354
|
Cytiva
10463110 |
13 mm | Luer maschio | 0.45 μm |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11319354
|
Cytiva
10463112 |
13 mm | Male luer | 0.45 μm |
1058.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I filtri per siringa SPARTAN garantiscono risultati riproducibili nella filtrazione di soluzioni acquose e organiche in HPLC. Per assicurare una coerenza tra lotti, la gamma di filtri SPARTAN è testata e certificata priva di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d'onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
Caratteristiche
- Unità di filtrazione in cellulosa rigenerata pronta all'uso con membrana idrofila a bassa capacità legante delle proteine
- Resistenza chimica eccellente ai solventi acquosi e organici standard nelle analisi HPLC
- I filtri per siringa SPARTAN sono testati e certificati privi di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d'onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile
- Diametro di 13 mm con Mini-Tip
- Spazio morto ridotto (< 10μl)
Vantaggi
- Versatili — utilizzabili in qualsiasi applicazione che richieda una membrana idrofila chimicamente resistente a bassa capacità legante delle proteine.
- Qualità e uniformità documentate per i singoli lotti, a garanzia di risultati riproducibili
- Uscita Mini-Tip ideale per la filtrazione in flaconi con campioni molto piccoli
- Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili
- Purificazione di soluzioni acquose e organiche
- Filtrazione di soluzioni proteiche
Specifica
Cellulosa rigenerata (RC) | |
Polipropilene | |
Filtro per siringa |
Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili; purificazione di soluzioni acquose e organiche; filtrazione di soluzioni di proteine | |
Luer-Lock femmina | |
13 mm |