Learn More
Cytiva Carta per separazioni di fase monouso 1PS
Filtro idrofobico in grado di sostituire l'imbuto separatore in alcune applicazioni. La carta per separazioni di fase monouso Whatman™ 1PS è impregnata di silicone solido per consentire il passaggio di solventi trattenendo contemporaneamente la fase acquosa.
Marca: Cytiva 2200-125
61.17 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Creates a hydrophobic filter that can replace separatory funnel in some applications. Whatman™ 1PS Disposable Phase Separating Paper is impregnated with stable silicone to allow solvent phases to pass through while retaining aqueous phases.
Passes organic solvent phases lighter or heavier than water but retains water phase.
- Hydrophobic
- Use folded in conical funnel
- Disposable
- Eliminates need for washing and drying separatory funnels, cross-contamination
Order Info
In cerchi con diametro da 7 a 24 cm.
Specifica
Fibra di vetro/silicone | |
Confezione da 100 | |
1.18 oz. | |
4.92 in. |
Separazione di fasi liquide | |
Carta per separazioni | |
35 ml | |
12.5 cm |