Learn More
Cytiva Carta per separazioni di fase monouso 1PS
Filtro idrofobico in grado di sostituire l'imbuto separatore in alcune applicazioni. La carta per separazioni di fase monouso Whatman™ 1PS è impregnata di silicone solido per consentire il passaggio di solventi trattenendo contemporaneamente la fase acquosa.
51.70€ - 182.00€
Specifica
Materiale | Fibra di vetro/silicone |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Separazione di fasi liquide |
Tipo | Carta per separazioni |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11320664
|
Cytiva
2200-090 |
90 mm |
56.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330664
|
Cytiva
2200-110 |
11 cm |
69.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340664
|
Cytiva
2200-125 |
12.5 cm |
79.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11318854
|
Cytiva
2200-240 |
240 mm |
182.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360664
|
Cytiva
2200-185 |
18.5 cm |
130.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10272081
|
Cytiva
2200-150 |
15 cm |
112.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310664
|
Cytiva
2200-070 |
70 mm |
51.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Creates a hydrophobic filter that can replace separatory funnel in some applications. Whatman™ 1PS Disposable Phase Separating Paper is impregnated with stable silicone to allow solvent phases to pass through while retaining aqueous phases.
Consente il passaggio di solventi organici più leggere o più pesanti dell’acqua ma trattiene la fase acquosa
- Idrofobica
- Da utilizzare ripiegata nell’imbuto conico
- Monouso
- Elimina la necessità di lavare ed asciugare gli imbuti separatori e la contaminazione incrociata
Order Info
In cerchi con diametro da 7 a 24 cm.
Specifica
Fibra di vetro/silicone | |
Separazione di fasi liquide | |
Carta per separazioni |