Learn More
Cytiva Accessori per filtri senza siringa Mini-UniPrep™
Used with Mini-UniPrep syringeless plunger filter units for fast and easy HPLC/UHPLC sample preparation. Whatman™ Compressors for Mini-UniPrep™ Syringeless Filters process one or multiple filter vials simultaneously for
Marca: Cytiva MUPG2MCWT8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Allerta:
Il multicompressore a sei posizioni (n. 09-927-13) deve essere utilizzato solo con Mini-UniPrep in plastica.
Il multicompressore a otto posizioni (n. 09-924-491) deve essere utilizzato solo con Mini-UniPrep G2 in vetro.
Descrizione
Compressori
- Dispositivi portatili per la compressione di unità di filtrazione Mini-UniPrep e Mini-UniPrep G2
- Accelera il processo di preparazione dei campioni
- Vassoi extra consentono di precaricare i campioni
- Per l'uso con multicompressori a 8 posizioni (N.09-924-491)
Specifica
Bianco/viola | |
Mini-UniPrep G2 Syringeless Filters | |
8 Sample Vials | |
Tray only | |
Vassoio per compressore da otto fiale | |
110 mm |
Vial tray for the G2 Multi-compressor (mfr. no. MUPG2MCPWC8) | |
Filtri senza siringa Mini-UniPrep G2 | |
Polypropylene | |
1 Each | |
4.33 in. |