Learn More
Cytiva Accessori per filtri senza siringa Mini-UniPrep™
Used with Mini-UniPrep syringeless plunger filter units for fast and easy HPLC/UHPLC sample preparation. Whatman™ Compressors for Mini-UniPrep™ Syringeless Filters process one or multiple filter vials simultaneously for
20.20€ - 295.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Filtri senza siringa Mini-UniPrep G2 |
---|---|
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Quantità | 1 Each |
Allerta:
Il multicompressore a sei posizioni (n. 09-927-13) deve essere utilizzato solo con Mini-UniPrep in plastica.
Il multicompressore a otto posizioni (n. 09-924-491) deve essere utilizzato solo con Mini-UniPrep G2 in vetro.
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15244548
|
Cytiva
MUPG2MCWT8 |
Vial tray for the G2 Multi-compressor (mfr. no. MUPG2MCPWC8) |
20.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15289623
|
Cytiva
MUPG2MCPWC8 |
Multi-Sample Compressor Unit; Eight positions |
295.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15530143
|
Cytiva
MUPG2HCPWC1 |
Hand compressor, Single position (Promo) |
20.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11318724
|
Cytiva
CR0000006 |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Compressori
- Dispositivi portatili per la compressione di unità di filtrazione Mini-UniPrep e Mini-UniPrep G2
- Accelera il processo di preparazione dei campioni
- Vassoi extra consentono di precaricare i campioni
- Per l'uso con multicompressori a 8 posizioni (N.09-924-491)
Specifica
Filtri senza siringa Mini-UniPrep G2 | |
Polipropilene | |
1 Each |