Learn More
Cytiva Membrane filtranti Anodisc™
Realizzate con una struttura di minuscoli pori ad alta precisione. Le membrane filtranti Whatman™ Anodisc™ assicurano un elevato livello di efficienza per la rimozione delle particelle. Consentono di catturare microorganismi e particelle sulla superficie della membrana per analisi successive.
Marca: Cytiva 6809-5502
640.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
Constructed with precision pore structure and narrow pore size distribution. Whatman™ Anodisc™ Filter Membranes ensure a high level of particle removal efficiency. Captures microorganisms and particulates on the surface of the membrane for subsequent analysis.
Anopore inorganic membrane circles available with or without support ring contain no lateral crossovers between individual pores.- Wide solvent compatibility reduces the need to stock a variety of membranes in the laboratory.
- No additives used in the manufacturing process ensures minimal extractables and no sample contamination.
- Extremely low protein binding minimizes sample loss.
- Virtually transparent when wet making it highly suitable for microscopy studies.
Specifica
Not Autoclavable | |
0.02 μm | |
Senza corona di supporto | |
Confezione da 50 |
Ossido di alluminio | |
Idrofilo | |
Anodisc 47 | |
47 mm |