Learn More
Cytiva Membrane filtranti Anodisc™
Realizzate con una struttura di minuscoli pori ad alta precisione. Le membrane filtranti Whatman™ Anodisc™ assicurano un elevato livello di efficienza per la rimozione delle particelle. Consentono di catturare microorganismi e particelle sulla superficie della membrana per analisi successive.
510.00€ - 965.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Include | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Include | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11334734
|
Cytiva
6809-7023 |
13 mm | 0.2 μm | Senza corona di supporto | Sì |
625.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11324734
|
Cytiva
6809-7013 |
13 mm | 0.1 μm | Senza corona di supporto | Sì |
635.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11314734
|
Cytiva
6809-7003 |
13 mm | 0.02 μm | Senza corona di supporto | Sì |
680.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11335044
|
Cytiva
6809-6012 |
25 mm | 0.1 μm | Anello di supporto in polipropilene | Not Autoclavable |
510.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10480713
|
Cytiva
6809-6002 |
25 mm | 0.02μ m | Corona di supporto | Not Autoclavable |
605.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11304734
|
Cytiva
6809-6022 |
25 mm | 0.2 μm | Anello di supporto in polipropilene | Not Autoclavable |
510.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11384724
|
Cytiva
6809-5022 |
47 mm | 0.2 μm | Anello di supporto in polipropilene | Not Autoclavable |
910.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11374724
|
Cytiva
6809-5012 |
47 mm | 0.1 μm | Anello di supporto in polipropilene | Not Autoclavable |
965.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11364724
|
Cytiva
6809-5002 |
47 mm | 0.02 μm | Anello di supporto in polipropilene | Not Autoclavable |
965.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11954416
|
Cytiva
6809-5522 |
47 mm | 0.2 μm | Senza corona di supporto | Not Autoclavable |
740.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11345044
|
Cytiva
6809-5502 |
47 mm | 0.02 μm | Senza corona di supporto | Not Autoclavable |
715.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Constructed with precision pore structure and narrow pore size distribution. Whatman™ Anodisc™ Filter Membranes ensure a high level of particle removal efficiency. Captures microorganisms and particulates on the surface of the membrane for subsequent analysis.
Membrane inorganiche circolari in Anopore disponibili con o senza anello di supporto, senza crossover laterali tra i singoli pori.- Ampia compatibilità con i solventi per ridurre il volume di membrane di diverso tipo da stoccare in laboratorio.
- Senza additivi utilizzati nel processo di produzione per una presenza minima di estraibili e nessuna contaminazione dei campioni.
- Binding proteico estremamente basso per ridurre al minimo la perdita di campioni.
- Praticamente trasparente quando bagnato, altamente ideale per studi al microscopio.
Specifica
Ossido di alluminio |