Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per l'analisi di materiali e residui non filtrabili che richiedono un filtro in microfibra di vetro a elevata capacità di carico. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado 934-AH vengono utilizzati anche nella raccolta di cellule, nella scintillazione liquida e nel monitoraggio dell'inquinamento.
Marca:  Cytiva 1827-032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 11304904
  • 38.85€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I filtri grado 934-AH vengono spesso utilizzati nelle analisi di materie solide in sospensione.
  • Superficie liscia per un recupero efficace del precipitato
  • Ritenzione delle particelle nominale di 1.5 μm
  • Resistenti a temperature fino a 500 °C
  • Velocità di filtrazione elevata
Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis.
  • Smooth surface for efficient precipitate recovery
  • Nominal particle retention of 1.5μm
  • Withstands temperatures up to 500°C
  • Fast filtration speed
Specifica
Specifica
64 g/m2
Circolare
1.5 μm
3.7 sec./100mL/in.2
Grade 934-AH
Circle
932 °F
0.017 in.
Cerchio; diam.: 32 mm
1.25 in.
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis.
Vetro borosilicato
47 sec./100 ml
Used for determining total suspended solids in water, removal of turbidity and filtration of bacterial culturesUsed for a wide range of laboratory applications.It is recommended for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation count
Confezione da 100
Liscio
500 °C
435 μm
341 mL/min
32 mm