Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per l'analisi di materiali e residui non filtrabili che richiedono un filtro in microfibra di vetro a elevata capacità di carico. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado 934-AH vengono utilizzati anche nella raccolta di cellule, nella scintillazione liquida e nel monitoraggio dell'inquinamento.
29.20€ - 980.00€
Specifica
Peso base | 64 g/m2 |
---|---|
Descrizione | Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis. |
Formato | Circolare |
Materiale | Vetro borosilicato |
Particle Retention | 1.5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11334894
|
Cytiva
1827-021 |
21 mm |
29.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10471602
|
Cytiva
1827-024 |
24 mm |
32.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11354894
|
Cytiva
1827-025 |
25 mm |
35.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11374894
|
Cytiva
1827-028 |
28 mm |
33.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11384894
|
Cytiva
1827-030 |
30 mm |
35.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11304904
|
Cytiva
1827-032 |
32 mm |
38.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11314904
|
Cytiva
1827-035 |
35 mm |
40.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11324904
|
Cytiva
1827-037 |
37 mm |
42.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11334904
|
Cytiva
1827-042 |
42.5 mm |
46.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370614
|
Cytiva
1827-047 |
4.7 cm |
83.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380614
|
Cytiva
1827-055 |
55 mm |
96.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390614
|
Cytiva
1827-070 |
7 cm |
115.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11354904
|
Cytiva
1827-082 |
82 mm |
134.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11364904
|
Cytiva
1827-085 |
85 mm |
142.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10022171
|
Cytiva
1827-090 |
90 mm |
160.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11304894
|
Cytiva
1827-105 |
105 mm |
172.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310624
|
Cytiva
1827-110 |
110 mm |
218.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320624
|
Cytiva
1827-125 |
125 mm |
263.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11314894
|
Cytiva
1827-150 |
150 mm |
291.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11324894
|
Cytiva
1827-185 |
185 mm |
349.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11344894
|
Cytiva
1827-240 |
240 mm |
590.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11394894
|
Cytiva
1827-320 |
320 mm |
980.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
I filtri grado 934-AH vengono spesso utilizzati nelle analisi di materie solide in sospensione.
- Superficie liscia per un recupero efficace del precipitato
- Ritenzione delle particelle nominale di 1.5 μm
- Resistenti a temperature fino a 500 °C
- Velocità di filtrazione elevata
- Smooth surface for efficient precipitate recovery
- Nominal particle retention of 1.5μm
- Withstands temperatures up to 550°C
- Fast filtration speed
Specifica
64 g/m2 | |
Circolare | |
1.5 μm | |
3.7 sec./100ml/pollici2 | |
Confezione da 100 | |
Liscio | |
0.017 in. | |
Cerchio; diam.: 9.0 cm |
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis. | |
Vetro borosilicato | |
47 sec./100 ml | |
Grade 934-AH | |
Circle | |
932 °F | |
435 μm | |
341 mL/min |