Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefiters, Grade GF/D
Funziona come prefiltro quando viene utilizzato con filtri in microfibra GF/B. I prefiltri Whatman™ senza leganti, in microfibra di vetro, grado GF/D, forniscono un'efficace protezione a membrana, in particolare durante il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
Marca: Cytiva 1823-021
37.85 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Functions as a prefilter when used with GF/B microfiber filters. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefilters, Grade GF/D provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500°C. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- Thick and offer high loading capacity
- Function as a prefilter when used with GF/B.
- Fits most filter holders
- Nominal particle retention of 2.7μm
- Fast filtration speed
Specifica
Autoclavable | |
GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders. | |
Borosilicate Glass | |
2.6 s/100mL/in2 | |
Grade GF/D | |
Circle | |
500°C | |
675 μm | |
681 mL/min | |
21 mm |
121 g/m2 | |
Disc | |
2.7 μm | |
Highly suitable for use in applications involving air filtration and for gravimetric analysis of volatile materials where ignition is involved.Because of the low resistance it is recommended for fluid flow and high particle loading capacity. | |
100 Pack | |
932°F | |
0.02 in. | |
Prefilter | |
0.82 in. |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.