Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefiters, Grade GF/D
Funziona come prefiltro quando viene utilizzato con filtri in microfibra GF/B. I prefiltri Whatman™ senza leganti, in microfibra di vetro, grado GF/D, forniscono un'efficace protezione a membrana, in particolare durante il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
41.90€ - 156.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Peso base | 121 g/m2 |
Descrizione | GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders. |
Formato | Disc |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11300374
|
Cytiva
1823-010 |
10 mm |
41.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390364
|
Cytiva
1823-007 |
7 mm |
136.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330374
|
Cytiva
1823-021 |
21 mm |
41.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340374
|
Cytiva
1823-024 |
24 mm |
43.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360594
|
Cytiva
1823-025 |
2.5 cm |
55.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390594
|
Cytiva
1823-090 |
9 cm |
41.90€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360374
|
Cytiva
1823-042 |
42.5 mm |
54.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370594
|
Cytiva
1823-047 |
4.7 cm |
76.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370374
|
Cytiva
1823-055 |
55 mm |
73.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380594
|
Cytiva
1823-070 |
7 cm |
113.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300604
|
Cytiva
1823-110 |
110 mm |
56.05€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310604
|
Cytiva
1823-125 |
125 mm |
73.45€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310374
|
Cytiva
1823-142 |
142 mm |
114.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320604
|
Cytiva
1823-150 |
150 mm |
128.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330604
|
Cytiva
1823-257 |
257 mm |
156.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350374
|
Cytiva
1823-035 |
35 mm |
50.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Functions as a prefilter when used with GF/B microfiber filters. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefilters, Grade GF/D provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
I filtri a membrana fine sono spessi e offrono una capacità di carico elevata, utilizzabili anche come prefiltri quando utilizzati con GF/B.- Compatibili con la maggior parte di portafiltri.
- Spessi, per un'elevata capacità di carico
- Ritenzione delle particelle nominale di 2.7 μm
- Elevata velocità di filtrazione
Specifica
Autoclavable | |
GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders. | |
Borosilicate Glass | |
2.6 s/100mL/in2 | |
Circle | |
500°C | |
675 μm | |
681 mL/min |
121 g/m2 | |
Disc | |
2.7 μm | |
Grade GF/D | |
932°F | |
0.02 in. | |
Prefilter |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.