Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefiters, Grade GF/D
Funziona come prefiltro quando viene utilizzato con filtri in microfibra GF/B. I prefiltri Whatman™ senza leganti, in microfibra di vetro, grado GF/D, forniscono un'efficace protezione a membrana, in particolare durante il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
Marca:  Cytiva 1823-025
37.10 EUR valido fino al 2025-02-28
Usa il codice promo "24154" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11360594
  • 55.35€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Functions as a prefilter when used with GF/B microfiber filters. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefilters, Grade GF/D provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500°C. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • Thick and offer high loading capacity
  • Function as a prefilter when used with GF/B.
  • Fits most filter holders
  • Nominal particle retention of 2.7μm
  • Fast filtration speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders.
Vetro borosilicato
16.5 sec./100 ml
Confezione da 100
932 °F
0.02 in.
Prefilter
0.98 in.
121 g/m2
Circolare
2.7μ m
Grade GF/D
Circle
500 °C
0.68 mm
681 mL/min
2.5 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Sicherheitshinweis
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt