Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Per preparare cocktail di scintillazione in fase liquida per misurazioni con contatore per scintillazione. Le membrane in acetato di cellulosa Whatman™ sono estremamente termoresistenti e possono filtrare liquidi e gas caldi.
Marca: Cytiva 10404112
179.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
- Low protein binding capacity
- Hydrophilic
- Improved solvent resistance and heat resistance
- Can be used for liquids or gases up to 180°C
- Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
Specifica
Membrane Filter | |
0.2 μm | |
26 sec./100 ml/12.5 cm2 | |
OE 66 | |
Filtration Membrane Disc |
Acetato di cellulosa | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
Confezione da 100 | |
47 mm |