Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
Marca:  Cytiva 2800-608
284.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11360714
  • 299.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
  • Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
  • Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
  • Excellent mechanical strength and retention
  • Wall thickness of standard thimbles is 1.5mm to support application need
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Confezione da 25
60 mm
Singolo
Estrattore Soxhlet
120 °C
Ditale per estrazione
GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis.
Cellulosa
Analisi dell'aria e dei gas di scarico
180 mm
10 μm