Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
113.00€ - 299.00€
Specifica
Descrizione | GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis. |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dell'aria e dei gas di scarico |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Estrattore Soxhlet |
Temperatura max (sistema metrico) | 120 °C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303225
|
Cytiva
2800-226 |
65 mm | 22 mm |
113.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10536731
|
Cytiva
2800-228 |
80 mm | 22 mm |
120.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330704
|
Cytiva
2800-266 |
60 mm | 26 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310714
|
Cytiva
2800-338 |
80 mm | 33 mm |
128.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350714
|
Cytiva
2800-432 |
123 mm | 43 mm |
191.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310704
|
Cytiva
2800-250 |
100 mm | 25 mm |
120.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390694
|
Cytiva
2800-199 |
90 mm | 19 mm |
121.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320714
|
Cytiva
2800-339 |
94 mm | 33 mm |
133.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360714
|
Cytiva
2800-608 |
180 mm | 60 mm |
299.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313225
|
Cytiva
2800-259 |
90 mm | 25 mm |
140.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370704
|
Cytiva
2800-300 |
100 mm | 30 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380704
|
Cytiva
2800-308 |
80 mm | 30 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300714
|
Cytiva
2800-331 |
118 mm | 33 mm |
172.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370694
|
Cytiva
2800-105 |
50 mm | 10 mm |
113.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320704
|
Cytiva
2800-258 |
80 mm | 25 mm |
120.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350704
|
Cytiva
2800-282 |
120 mm | 28 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360704
|
Cytiva
2800-288 |
80 mm | 28 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330714
|
Cytiva
2800-373 |
130 mm | 37 mm |
178.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340714
|
Cytiva
2800-412 |
123 mm | 41 mm |
191.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340704
|
Cytiva
2800-280 |
100 mm | 28 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11323225
|
Cytiva
2800-260 |
100 mm | 26 mm |
120.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390704
|
Cytiva
2800-330 |
100 mm | 33 mm |
122.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10419111
|
Cytiva
2800-185 |
55 mm | 18 mm |
120.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
- Utilizzati in un'ampia varietà di studi per l'estrazione di solidi-liquidi, incluse analisi di lipidi e pesticidi in campioni di alimenti e terreno
- Adatti per temperature fino a 120 °C (248 °F)
- Resistenza meccanica e ritenzione eccellenti
- Spessore delle pareti nel ditale standard pari a 1 mm per ogni esigenza applicativa
Specifications
GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis. | |
Analisi dell'aria e dei gas di scarico | |
120 °C |
Cellulosa | |
Estrattore Soxhlet | |
Ditale per estrazione |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.