Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Marca:  Cytiva 6886-1312
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49000kg
Codice prodotto. 11320324
  • 530.00€ / pezzi 150
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.
  • Syringe filter with integrated prefiltration
  • Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
  • Flow should enter from the inlet
  • Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
  • Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
  • Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
  • Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
  • High loading capacity for samples with high solids content
  • Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Specifica
Specifica
GD/X 13 mm Syringe Filter, glass microfiber GF/C filtration medium, 1.2 μm (150 pcs)
Glass Fiber
1.2 μm
Pigment free polypropylene (PP)
Male luer
6.9 bar (100 psi)
Syringe Filter
21.6 x 29.8 mm
Single-use
GF/C
1.3 cm2
Female luer lock
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm
150 Pieces
≤10 mL
13 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.