Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
525.00€ - 3255.00€
Specifications
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Glass Fiber |
Materiale alloggiamento | Pigment free polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Stile uscita | Male luer |
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||
11310324
|
Cytiva
6890-1307 |
13 mm | 0.7 μm | 150 Pieces |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11394784
|
Cytiva
6884-1310 |
13 mm | 1.0 μm | 150 Pieces |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11320324
|
Cytiva
6886-1312 |
13 mm | 1.2 μm | 150 Pieces |
530.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11330324
|
Cytiva
6882-1316 |
13 mm | 1.6 μm | 150 Pieces |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11324794
|
Cytiva
6888-1327 |
13 mm | 2.7 μm | 150 Pieces |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11340334
|
Cytiva
6891-2507 |
25 mm | 0.7 μm | 1500 Pieces |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344794
|
Cytiva
6890-2507 |
25 mm | 0.7 μm | 150/conf. |
695.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11304794
|
Cytiva
6884-2510 |
25 mm | 1.0 μm | 150 Pieces |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11314794
|
Cytiva
6886-2512 |
25 mm | 1.2 μm | 150 Pieces |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11384784
|
Cytiva
6882-2516 |
25 mm | 1.6 μm | 150 Pieces |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11360334
|
Cytiva
6883-2516 |
25 mm | 1.6 μm | 1500 Pieces |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11334794
|
Cytiva
6888-2527 |
25 mm | 2.7 μm | 150 Pieces |
665.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Progettati per una facile filtrazione di campioni difficili. Utilizzare filtri con diametro di 13 mm per campioni fino a 10 ml; 25 mm per campioni più grandi di 10 ml.
- Alloggiamento in polipropilene Diverse membrane disponibili
- Ingresso Luer-Lok™ femmina; uscita Luer slip maschio
- Entrata del flusso dall’ingresso
- Autoclavabile a 121°C (250°F) a 15 psi per 20 min
- Temperatura massima, 131°C (267°F) Area di filtrazione: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Limite pressione: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Sicurezza biologica di tutti i materiali — conformità ai requisiti USP di Classe VI
- Terreno di prefiltrazione: 100% fibra di vetro borosilicato GMF 150 10 μm: 1μm GF/F 0.7μm
GF/A -
- Ritenzione di particelle fini, portata elevata, buona capacità di carico
- Nessun legante
- Utilizzati per la filtrazione di proteine precipitate
- Elevate efficienze di conteggio in radio-saggi di β-emettitori deboli
- Maggiore resistenza all’umidità e maggiore capacità di carico
- Combinano la ritenzione delle particelle fini con una buona portata
- Ottima ritenzione di particelle e microrganismi, buona portata, elevata capacità di carico
- Ideali per la ritenzione di particelle sospese in acqua potabile, rifiuti naturali e industriali
- Elevata capacità di carico e resistenza all’umidità, velocità estremamente elevata. Ideali per filtrazioni di routine ripetitive
- Soddisfano i requisiti della procedura di rilascio delle caratteristiche di tossicità (TCLP) dell’agenzia statunitense EPA
- Portata rapida e capacità di carico estremamente elevata. Filtrazione efficace delle proteine finemente precipitate
Order Info
Ogni unità include una pila di GMF 150 multigrado Whatman (10:1 μm) e prefiltri di grado GF/F da 0.7 μm
Specifications
Single-use | |
Pigment free polypropylene (PP) | |
Male luer | |
Syringe Filter | |
21.6 x 29.8 mm |
Glass Fiber | |
Female luer lock | |
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
≤10 mL |