Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringa GD/X 13 e 25 mm - Politetrafluoroetilene (PTFE)
Per la filtrazione di campioni viscosi e difficili da filtrare in quantità superiori a 10 ml. I filtri per siringhe Whatman™ GD/X PTFE sono idrorepellenti e non consentono il passaggio dell'acqua se non con pressioni elevate. È possibile filtrare soluzioni acquose se la membrana viene inizialmente inumidita con alcool o con altro solvente appropriato. Le membrane in PTFE arrestano gli aerosol acquosi nei flussi di gas.
Marca:  Cytiva 6875-1304
3025.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.45000kg
Codice prodotto. 11390314
  • 3185.00€ / pezzi 1500
Spedizione stimata: 13-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.
  • Syringe filter with integrated prefiltration
  • Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
  • Flow should enter from the inlet
  • Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
  • Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
  • Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
  • Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
  • High loading capacity for samples with high solids content
  • Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Specifica
Specifica
GD/X 13 mm Syringe Filter, PTFE filtration medium, 0.45 μm (1500 pcs)
PTFE
1.3 cm2
Female luer lock
Male luer
6.9 bar (100 psi)
≤10 mL
13 mm
Single-use
0.45 μm
Pigment free polypropylene (PP)
1500/pk.
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm
1500 Pieces
21.6 x 29.8 mm