Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringa GD/X 13 e 25 mm - Politetrafluoroetilene (PTFE)
Per la filtrazione di campioni viscosi e difficili da filtrare in quantità superiori a 10 ml. I filtri per siringhe Whatman™ GD/X PTFE sono idrorepellenti e non consentono il passaggio dell'acqua se non con pressioni elevate. È possibile filtrare soluzioni acquose se la membrana viene inizialmente inumidita con alcool o con altro solvente appropriato. Le membrane in PTFE arrestano gli aerosol acquosi nei flussi di gas.
525.00€ - 4290.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | PTFE |
Materiale alloggiamento | Pigment free polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Stile uscita | Male luer |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11360314
|
Cytiva
6875-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 1500/pk. |
3200.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11324774
|
Cytiva
6874-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 150/pk. |
535.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11334774
|
Cytiva
6874-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 150/pk. |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344774
|
Cytiva
6874-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 150/pk. |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11354774
|
Cytiva
6874-2504 |
25 mm | 0.45μ m | 150/pk. |
555.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11390314
|
Cytiva
6875-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 1500/pk. |
3185.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11370324
|
Cytiva
6875-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 1500/pk. |
4290.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11364774
|
Cytiva
6875-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 1500/pk. |
4115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Alloggiamento in polipropilene; membrana in PTFE
- Ingresso Luer-Lok™ femmina e uscita Luer-Slip maschio
- Il flusso deve entrare dall'ingresso
- Autoclavabile a 121 °C (250°F) a 15 psi per 20 min.
- Temperatura massima 131 °C (267 °F) Area di filtrazione: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Limite pressione: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Sicurezza biologica di tutti i materiali — conformità ai requisiti USP di Classe VI
- Terreno di prefiltrazione: 100% fibra di vetro borosilicato GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0.7 μm
- I dispositivi filtranti monouso aumentano l'efficienza con minor dispendio di risorse e garantiscono prestazioni di filtrazione costanti
Order Info
Each unit includes a stack of Whatman Multigrade GMF 150 (10:1μm) and Grade GF/F 0.7μm prefilters
Specifica
Single-use | |
Pigment free polypropylene (PP) | |
Male luer | |
≤10 mL |
PTFE | |
Female luer lock | |
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
21.6 x 29.8 mm |