Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Extraction Thimbles, Grade 603G
Flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems. Whatman™ Glass Microfiber Extraction Thimbles are designed for applications including analysis of hot and acidic gases, analysis of pesticide residues, determination of oil/fat content of foods, and analysis of oil and grease in solid wastes.
209.00€ - 370.00€
Specifica
Descrizione | GE’s Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems. |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass Fibers |
Da utilizzare con (applicazione) | Smoke stack gas monitoring. Soxhlet extraction. Analyzing pesticide residues. Determining oil/fat content of foods. Analysis of oil and grease in solid wastes. |
Grado | 603G |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Soxhlet extractor |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Spessore della parete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Spessore della parete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11363095
|
Cytiva
10371005 |
50 mm | 16 mm | 1 mm |
209.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303105
|
Cytiva
10371019 |
100 mm | 25 mm | 1.5 mm |
209.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11373095
|
Cytiva
10371007 |
90 mm | 19 mm | 1 mm |
209.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383095
|
Cytiva
10371011 |
80 mm | 22 mm | 1.5 mm |
209.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353105
|
Cytiva
10371036 |
100 mm | 30 mm | 1.5 mm |
249.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343105
|
Cytiva
10371025 |
60 mm | 28 mm | 1.5 mm |
209.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383105
|
Cytiva
10371042 |
94 mm | 33 mm | 1.5 mm |
249.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11363105
|
Cytiva
10371043 |
100 mm | 33 mm | 1.5 mm |
249.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393105
|
Cytiva
10371055 |
150 mm | 35 mm | 1.5 mm |
370.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393095
|
Cytiva
10371114 |
68 mm | 23.8 mm | 1.5 mm |
209.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11373105
|
Cytiva
10371045 |
118 mm | 33 mm | 1.5 mm |
315.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353095
|
Cytiva
10371103 |
38 mm | 10 mm | 1 mm |
209.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
- Manufactured with walls as thin as 1–1.5mm
- Standard glass Soxhlet thimble applications
- 603G borosilicate glass fiber thimble with inorganic binder
Specifica
GE’s Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems. | |
Smoke stack gas monitoring. Soxhlet extraction. Analyzing pesticide residues. Determining oil/fat content of foods. Analysis of oil and grease in solid wastes. | |
Soxhlet extractor | |
Extraction Thimble |
Borosilicate Glass Fibers | |
603G | |
500°C |