Learn More
Cytiva Carte da filtro qualitative - piegate (gradi pre-pieghettati)
Per risparmiare il tempo necessario a inserire i filtri circolari in imbuti conici. La carta da filtro qualitativa pieghettata Whatman™ Grado 2V assicura una portata media e un tasso nominale di ritenzione di particelle di 8 μm a una velocità di filtrazione superiore.
Marca:  Cytiva 1202-185
49.83 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28620kg
Codice prodotto. 11392915
  • 69.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Saves time required to fit circles into conical funnels. Whatman™ Grade 2V Folded Qualitative Filter Papers provide medium flow and nominal particle retention rating of 8μm at a higher filtration speed.
Grade 2V pre-folded filter paper exposes extra surface area which enables a higher loading capacity and shorter filtration time.
  • Medium flow and nominal particle retention rating of 8μm
  • Herzberg filtration speed of 240 sec
  • Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
  • Can be used for soil analysis or general filtration
Specifica
Specifica
Grade 2V Pre-Folded Filter Paper for Qualitative Analysis, 185 mm circle (100 pcs)
Cellulose
240 sec.
Certificato per metodi di analisi di cereali. Caratteristiche di carico normali, limitata resistenza all'umidità.
Medio-fine
190 μm
7.28 in.
Circolari
>8 μm
Medium
Grade 2V
Confezione da 100
Qualitative Filter Paper
18.5 cm