Learn More
Cytiva Carte da filtro qualitative - piegate (gradi pre-pieghettati)
Per risparmiare il tempo necessario a inserire i filtri circolari in imbuti conici. La carta da filtro qualitativa pieghettata Whatman™ Grado 2V assicura una portata media e un tasso nominale di ritenzione di particelle di 8 μm a una velocità di filtrazione superiore.
57.05€ - 376.00€
Specifica
Formato | Circolari |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Dimensione del poro | >8 μm |
Velocità di filtraggio | 240 sec. |
Portata | Medium |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11392915
|
Cytiva
1202-185 |
18.5 cm |
69.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330434
|
Cytiva
1202-385 |
385 mm |
295.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10211891
|
Cytiva
1202-240 |
24 cm |
107.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11322925
|
Cytiva
1202-320 |
320 mm |
168.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350434
|
Cytiva
1202-500 |
500 mm |
376.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382915
|
Cytiva
1202-150 |
150 mm |
57.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11372915
|
Cytiva
1202-125 |
12.5 cm |
61.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340434
|
Cytiva
1202-400 |
400 mm |
326.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Saves time required to fit circles into conical funnels. Whatman™ Grade 2V Folded Qualitative Filter Papers provide medium flow and nominal particle retention rating of 8μm at a higher filtration speed.
Carta filtrante prepiegata grado 2V, espone una superficie extra che consente una maggiore capacità di carico e un tempo di filtrazione inferiore.- Portata media e ritenzione delle particelle nominale di 8 μm
- Velocità di filtrazione Herzberg di 240 sec
- Pre-pieghettata per un facile uso con gli imbuti conici
- Per l'uso nelle analisi del suolo o per filtrazione generale
Specifications
Circolari | |
>8 μm | |
Medium | |
Grade 2V | |
Confezione da 100 |
Cellulose | |
240 sec. | |
Certificato per metodi di analisi di cereali. Caratteristiche di carico normali, limitata resistenza all'umidità. | |
Medio-fine | |
190 μm |