Learn More
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 Syringeless Filters Starter Pack
Combined all-in-one filter for autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis.
Marca:  Cytiva GN203NPEPPSP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.68000kg
Codice prodotto. 13277129
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: autosampler vial, plunger with attached filter membrane, slit septum cap
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass chamber with standard or slit septum cap
  • Translucent or amber housing
  • With integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane
  • Holds 0.5mL of unfiltered sample
  • Starter pack includes hand compressor
Specifica
Specifica
Syringeless Filters
Polypropylene
Autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis
autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap
G2 Starter pack
Borosilicate Glass
0.2 μm
Translucent with standard cap
100
0.5 mL