Learn More
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 Syringeless Filters Starter Pack
Combined all-in-one filter for autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis.
535.00€ - 560.00€
Specifica
Descrizione | Syringeless Filters |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis |
N. per confezione | 100 |
Tipo | G2 Starter pack |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | N. per confezione | Materiale alloggiamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | N. per confezione | Materiale alloggiamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13297129
|
Cytiva
GN203APEAQUSP |
PVDF | 0.2 μm | 100 | Amber with standard cap |
560.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13247129
|
Cytiva
GN203NPUAQUSP |
PVDF | 0.45 μm | 100 | Translucent with standard cap |
535.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15560113
|
Cytiva
GN203NPERCSP |
Regenerated Cellulose | 0.2 μm | 100 | Translucent with standard cap |
535.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15570123
|
Cytiva
GS203NPEAQUSP |
PVDF | 0.2 μm | 100 | Translucent with Slit septum cap |
560.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15540133
|
Cytiva
GS203NPUAQUSP |
PVDF | 0.45 μm | 100 | Translucent with Slit septum cap |
560.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15560133
|
Cytiva
GS203NPUGMFSP |
Glass Fiber | 0.45 μm | 100 | Translucent with Slit septum cap |
560.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13217139
|
Cytiva
GS203NPUORGSP |
PTFE | 0.45 μm | 100 | Translucent with Slit septum cap |
560.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13277129
|
Cytiva
GN203NPEPPSP |
Polypropylene | 0.2 μm | 100 | Translucent with standard cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Borosilicate glass chamber with standard or slit septum cap
- Translucent or amber housing
- With integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane
- Holds 0.5mL of unfiltered sample
- Starter pack includes hand compressor
Specifica
Syringeless Filters | |
Autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis | |
G2 Starter pack |
Borosilicate Glass | |
100 | |
0.5 mL |