Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Mini-UniPrep™
I campioni vengono caricati in un terzo del tempo. I filtri senza siringa Whatman™ Mini-UniPrep™ rappresentano un modo facile e veloce per rimuovere le particelle dai campioni in preparazione per analisi HPLC e UHPLC.
Marca: Cytiva UN503NPEPP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.63700kg
Descrizione
- Pre-assembled all-in-one filtration process; eliminates the need for syringe filter, syringe, vial and septum; reduces costs by up to 40%
- Wide range of membrane choices from 0.2 and 0.45 μm pore sizes to meet specific sample application requirements
- Compatible with most major autosamplers
- Fewer consumables required
- Plunger contains a filtration membrane at one end and a pre-attached cap/septum at the other
- Can be used either manually or with a compressor unit
- Processes up to 6 samples at one time, further improving sample processing time and reducing the risk of hand stress
- Designed to fit into any autosampler accommodating 12 x 32 mm vials
- OR, septum can be pierced with needle and sample drawn off for manual injection into an analyzer
Specifica
Polipropilene (PP) | |
Per la rimozione più rapida e semplice di particolati da campioni preparati per l’analisi HPLC/UHPLC; minor tempo impiegato; sia per l’uso manuale che con compressori | |
1000/Pk. |
0.2 μm | |
1000/confezione | |
Filtro senza siringa |