Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Mini-UniPrep™
I campioni vengono caricati in un terzo del tempo. I filtri senza siringa Whatman™ Mini-UniPrep™ rappresentano un modo facile e veloce per rimuovere le particelle dai campioni in preparazione per analisi HPLC e UHPLC.
279.00€ - 2535.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene (PP) |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la rimozione più rapida e semplice di particolati da campioni preparati per l’analisi HPLC/UHPLC; minor tempo impiegato; sia per l’uso manuale che con compressori |
Tipo | Filtro senza siringa |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11358754
|
Cytiva
UN503NPEPP |
Polipropilene (PP) | 0.2 μm | 1000/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11328744
|
Cytiva
UN203NPEPP |
Polypropylene | 0.2 μm | 100/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Processo di filtrazione preassemblato completo; elimina l'utilizzo di filtro per siringa, siringa, fiala e setto; determina una riduzione dei costi fino al 40%
- Ampia gamma di membrane tra cui scegliere con dimensione dei pori da 0.2 a 0.45 μm per soddisfare i requisiti di campioni specifici
- Compatibili con la maggior parte dei principali autocampionatori
- Ridotta esigenza di materiali di consumo
- Lo stantuffo contiene una membrana filtrante su un'estremità e un tappo/setto premontato sull'altra
- Utilizzabili sia manualmente che con compressore
- Consentono di elaborare fino a 6 campioni alla volta, migliorando ulteriormente il tempo di elaborazione del campione e riducendo il rischio di stanchezza delle mani
- Ideati per tutti gli autocampionatori che accettano fiale da 12 x 32 mm
- OPPURE è possibile perforare il setto con l'ago ed estrarre il campione per iniettarlo manualmente in un analizzatore
Specifica
Polipropilene (PP) | |
0.2 μm | |
Per la rimozione più rapida e semplice di particolati da campioni preparati per l’analisi HPLC/UHPLC; minor tempo impiegato; sia per l’uso manuale che con compressori | |
Filtro senza siringa |