Learn More
Cytiva Cartine con indicatore di pH, strisce CF
Codice prodotto. 10377481
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
Da 4.5 a 10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Product Code. 10377481
missing translation for 'mfr': Cytiva 2613991
Edge
Provides an extremely clear and accurate visual pH value using four different segments of dye-impregnated indicator papers. ™
  • Plastic supports that retain stiffness in liquids
  • Paper segments on each strip have chemically bonded dyes; can't leach into solution
  • Complementary indicator charts provide clear comparison
  • Full-range strips (0 to 14) graduated in 1pH units; wide-range strips (4.5 to 10pH) in 0.5pH units
  • ××
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervallo di pH 0 to 14
Formato Strip
Graduazioni 1 pH units
Include Supporti in plastica, segmenti di carta su ogni striscia, diagrammi indicatori complementari
Quantità 100 Pack
Tipo pH Test Strip, Color Bonded
Dimensioni (L x P) 80 x 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Larghezza (sistema metrico) 6 mm